3-Methylthiophene-2-methylamine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L18094.03
L18094.MD
L18094.03EA
256
EUR
L18094.03
L18094.MD
3-Methylthiophene-2-methylamine 96%
3-Methylthiophene-2-methylamine
Purity: 98%
CAS No.: 104163-35-1
Molecular Formula: C6H9NS
Formula Weight: 127.21
Refractive Index: 1.5565
Boiling Point: 78°/4mm
Beilstein Reference: 108864
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD02093988
Formula:
C₆H₉NS Peso molecolare: 127,21 g/mol Punto di ebollizione: 78 °C (4 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093988 CAS Number: 104163-35-1 ADR: 8,II |