2-Cyclohexylbenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 97023-48-8
Molecular Formula: C13H16O2
Formula Weight: 204.27
Melting Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2452158
MDL No.: MFCD00452653
Formula:
C₁₃H₁₆O₂ Punto di fusione: 103…105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00452653 CAS Number: 97023-48-8 |