3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 136645-25-5
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.07
Melting Point: 124-128°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02093985
Formula:
C₉H₉BrO₃ Punto di fusione: 124…128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093985 CAS Number: 136645-25-5 ADR: 8,III |