Potassium trans-β-styryltrifluoroborate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L17971.03
L17971.06
L17971.03EA
70.3
EUR
L17971.03
L17971.06
Potassium trans-β-styryltrifluoroborate 98%
Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 201852-49-5
Molecular Formula: C8H7BF3K
Formula Weight: 210.05
Melting Point:
Formula:
C₈H₇BF₃K Peso molecolare: 210,05 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093981 CAS Number: 201852-49-5 |