Stampa…
4-Benzyloxypyridine-N-oxide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Benzyloxy)pyridine 1-oxide
L17946.03 L17946.06
L17946.03EA 28.9 EUR
L17946.03 L17946.06
4-Benzyloxypyridine-N-oxide 98%
4-Benzyloxypyridine-N-oxide
Purity: 98% CAS No.: 2683-66-1 Molecular Formula: C12H11NO2 Formula Weight: 201.22 Melting Point: 173-175° Beilstein Reference: 165005 MDL No.: MFCD00047427
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
Peso molecolare: 201,22 g/mol
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047427
CAS Number: 2683-66-1