5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 24484-22-8
Molecular Formula: C11H13FO2
Formula Weight: 196.22
Melting Point: 73-75°
Beilstein Reference: 7918899
MDL No.: MFCD00800242
Formula:
C₁₁H₁₃FO₂ Punto di fusione: 73…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00800242 CAS Number: 24484-22-8 |