4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 166386-48-7
Molecular Formula: C7H9BO3S
Formula Weight: 184.02
Melting Point: ca 170°
MDL No.: MFCD02093071
Formula:
C₇H₉BO₃S Punto di fusione: ∼ 170 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093071 CAS Number: 166386-48-7 |