Benzyl-5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 32016-28-7
Molecular Formula: C11H11N3O2
Formula Weight: 217.23
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 791498
MDL No.: MFCD03426023
Formula:
C₁₁H₁₁N₃O₂ Punto di fusione: 121…123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03426023 CAS Number: 32016-28-7 |