Ethyl-4-acetylbutyrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 13984-57-1
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4275
Boiling Point: 65°/0.76mm
Beilstein Reference: 1762625
MDL No.: MFCD00009213
Formula:
C₈H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 65 °C (0,76 mmHg) Densità: 0,989 Flash Pt: 69 °C (156 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009213 CAS Number: 13984-57-1 EINECS: 237-776-7 |