6-(Benzyloxy)-1H-indole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 15903-94-3
Molecular Formula: C15H13NO
Formula Weight: 223.28
Melting Point: 114-116°
Beilstein Reference: 173319
MDL No.: MFCD00053554
Formula:
C₁₅H₁₃NO Punto di fusione: 114…116 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053554 CAS Number: 15903-94-3 |