7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 223671-15-6
Molecular Formula: C9H6BrNO
Formula Weight: 224.06
Melting Point: 248-250°
Beilstein Reference: 8405244
MDL No.: MFCD02093963
Formula:
C₉H₆BrNO Punto di fusione: 248…250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093963 CAS Number: 223671-15-6 |