tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 112275-50-0
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Punto di ebollizione: 90 °C (0,5 mmHg) Densità: 1,016 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00276987 CAS Number: 112275-50-0 ADR: 8,III |