3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 33558-36-0
Molecular Formula: C10H10F6Si
Formula Weight: 272.27
Refractive Index: 1.4125
Boiling Point: 40°/1.5mm
Beilstein Reference: 2859742
MDL No.: MFCD02093948
Formula:
C₁₀H₁₀F₆Si Punto di ebollizione: 40 °C (1,5 mmHg) Densità: 1,230 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093948 CAS Number: 33558-36-0 |