Stampa…
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
L17596.03 L17596.06
L17596.03EA 37.2 EUR
L17596.03 L17596.06
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 4792-58-9 Molecular Formula: C12H13NO3 Formula Weight: 219.24 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 178104 MDL No.: MFCD00047163
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Peso molecolare: 219,24 g/mol
Punto di fusione: 154…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047163
CAS Number: 4792-58-9