1-(Phenylsulphonyl)indole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 40899-71-6
Molecular Formula: C14H11NO2S
Formula Weight: 257.31
Melting Point: 77-79°
Boiling Point: 192°/3mm
Beilstein Reference: 1286712
MDL No.: MFCD00134318
Formula:
C₁₄H₁₁NO₂S Punto di ebollizione: 192 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 77…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134318 CAS Number: 40899-71-6 |