1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 98303-20-9
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 480022
MDL No.: MFCD01862877
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ Peso molecolare: 229,276 g/mol Punto di fusione: 129…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01862877 CAS Number: 98303-20-9 |