5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2338-71-8
Molecular Formula: C9H6FNO
Formula Weight: 163.15
Melting Point: 164°
Beilstein Reference: 1449216
MDL No.: MFCD00022719
Formula:
C₉H₆FNO Punto di fusione: 164 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022719 CAS Number: 2338-71-8 |