Stampa…
Ethyl-4-acetyl-5-oxohexanoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L17496.06 L17496.14
L17496.06EA 14.2 EUR
L17496.06 L17496.14
Ethyl-4-acetyl-5-oxohexanoate 98%
Ethyl-4-acetyl-5-oxohexanoate
Purity: 98% CAS No.: 2832-10-2 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4545 Boiling Point: 153-154°/19mm Beilstein Reference: 1785189 MDL No.: MFCD00009211
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Punto di ebollizione: 153…154 °C (19 mmHg)
Densità: 1,067
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009211
CAS Number: 2832-10-2