5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
L17460.03
L17460.06
L17460.03EA
49.9
EUR
L17460.03
L17460.06
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 216393-63-4
Molecular Formula: C10H15BO3
Formula Weight: 194.04
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 9193266
MDL No.: MFCD01318154
Formula:
C₁₀H₁₅BO₃ Peso molecolare: 194,04 g/mol Punto di fusione: 85…87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318154 CAS Number: 216393-63-4 |