2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 94%
CAS No.: 114715-77-4
Molecular Formula: C4H5F3O3
Formula Weight: 158.08
Melting Point: ca 85°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 1723691
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00190646
Formula:
C₄H₅F₃O₃ Punto di ebollizione: 189 °C Punto di fusione: ∼ 85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190646 CAS Number: 114715-77-4 ADR: 8,II |