Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 4,4,4-Trifluoro-2-methyl-3-oxobutyrate
Purity: 96%
CAS No.: 344-00-3
Molecular Formula: C7H9F3O3
Formula Weight: 198.14
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.3700
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 1783620
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00190635
Formula:
C₇H₉F₃O₃ Punto di ebollizione: 144…146 °C Densità: 1,258 Flash Pt: 47 °C (116 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190635 CAS Number: 344-00-3 ADR: 3,III |