N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Chloro-N,N-diethyl-1,1,2-trifluoroethylamine
Purity: 90%
CAS No.: 357-83-5
Molecular Formula: C6H11ClF3N
Formula Weight: 189.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 38°/10mm
Beilstein Reference: 1098675
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD00054672
Formula:
C₆H₁₁ClF₃N Peso molecolare: 189,61 g/mol Punto di ebollizione: 38 °C (10 mmHg) Densità: 1,190 |
MDL Number:
MFCD00054672 CAS Number: 357-83-5 ADR: 8,II |