1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 94%
CAS No.: 2469-55-8
Molecular Formula: C10H28N2OSi2
Formula Weight: 248.52
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 132-139°/11mm
Beilstein Reference: 1760876
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00039786
Formula:
C₁₀H₂₈N₂OSi₂ Punto di ebollizione: 132…139 °C (11 mmHg) Densità: 0,897 Flash Pt: 91 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039786 CAS Number: 2469-55-8 EINECS: 219-588-7 UN: 2735 ADR: 8,III |