tert-Butyl acrylate 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acrylic Acid tert-Butyl Ester
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 15 ppm
Stab. with 15ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 1663-39-4
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.4110
Melting Point: ca -69°
Boiling Point: 121°
Beilstein Reference: 1742329
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00008809
Formula:
C₇H₁₂O₂ Peso molecolare: 128,17 g/mol Punto di ebollizione: 121 °C Punto di fusione: ∼–69 °C Densità: 0,883 Flash Pt: 11 °C (52 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008809 CAS Number: 1663-39-4 EINECS: 216-768-7 ADR: 3,II |