Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate
L17146.03
L17146.06
L17146.03EA
37.4
EUR
L17146.03
L17146.06
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 16382-15-3
Molecular Formula: C12H13NO2
Formula Weight: 203.24
Melting Point: 161-165°
Boiling Point: 236°/4mm
Beilstein Reference: 159437
MDL No.: MFCD00022703
Formula:
C₁₂H₁₃NO₂ Peso molecolare: 203,24 g/mol Punto di ebollizione: 236 °C (4 mmHg) Punto di fusione: 161…165 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022703 CAS Number: 16382-15-3 |