Stampa…
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L17145.03 L17145.06
L17145.03EA 74.8 EUR
L17145.03 L17145.06
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 99%
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 10241-97-1 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: ca 235° dec. Beilstein Reference: 144055 MDL No.: MFCD00047166
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: ∼ 235 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047166
CAS Number: 10241-97-1