6-Cyanonicotinic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 70165-31-0
Molecular Formula: C7H4N2O2
Formula Weight: 148.12
Melting Point: 189-194°
Beilstein Reference: 4384027
MDL No.: MFCD01318135
Formula:
C₇H₄N₂O₂ Punto di fusione: 189…194 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318135 CAS Number: 70165-31-0 |