Stampa…
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L16947.03 L16947.06
L16947.03EA 24.8 EUR
L16947.03 L16947.06
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide 95%
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide
Purity: 95% CAS No.: 59554-39-1 Molecular Formula: C8H11NO3S Formula Weight: 201.25 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD01318156
Formula: C₈H₁₁NO₃S
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318156
CAS Number: 59554-39-1