α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Purity: 97%
CAS No.: 1737-26-4
Molecular Formula: C9H9F3O
Formula Weight: 190.17
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 62-63°/0.5mm
Beilstein Reference: 2257808
MDL No.: MFCD00039618
Formula:
C₉H₉F₃O Peso molecolare: 190,17 g/mol Punto di ebollizione: 62…63 °C (0,5 mmHg) Densità: 1,237 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039618 CAS Number: 1737-26-4 |