3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid
Purity: 98%
CAS No.: 338-03-4
Molecular Formula: C5H7F3O3
Formula Weight: 172.10
Refractive Index: 1.3880
Melting Point: 39-41°
Boiling Point: 87-90°/0.5mm
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00039531
Formula:
C₅H₇F₃O₃ Peso molecolare: 172,1 g/mol Punto di ebollizione: 87…90 °C (0,5 mmHg) Punto di fusione: 39…41 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039531 CAS Number: 338-03-4 ADR: 8,III |