2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 422-03-7
Molecular Formula: CF3CF2CH2NH2
Formula Weight: 149.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₃H₄F₅N Punto di ebollizione: 49…50 °C Densità: 1,400 Flash Pt: >100 °C (212 °F) |
MDL Number:
MFCD00042459 CAS Number: 422-03-7 EINECS: 207-010-6 ADR: 8,III |