Stampa…
Ishikawa's reagent ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L16738.14 L16738.22
L16738.14EA 71.2 EUR
L16738.14 L16738.22
Ishikawa's reagent ≥90%
Ishikawa's reagent
Purity: 90+% CAS No.: 309-88-6 Molecular Formula: C7H11F6N Formula Weight: 223.16 Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.3500 Boiling Point: 56-57°/58mm UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00054683
Formula: C₇H₁₁F₆N
Punto di ebollizione: 56…57 °C (58 mmHg)
Densità: 1,230
Flash Pt: 14 °C (57 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060264
CAS Number: 309-88-6
ADR: 3,II