Dimethylethoxyvinylsilane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 5356-83-2
Molecular Formula: C6H14OSi
Formula Weight: 130.26
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.3980
Boiling Point: 99°
Beilstein Reference: 1743477
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00009070
Formula:
C₆H₁₄OSi Punto di ebollizione: 99 °C Densità: 0,790 Flash Pt: –3 °C (26 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009070 CAS Number: 5356-83-2 EINECS: 226-341-7 ADR: 3,II |