Stampa…
Ultramark1621 Mass Spec Std
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Massmark 1621
L16698.03 L16698.MD
L16698.03EA 125 EUR
L16698.03 L16698.MD
Ultramark1621 Mass Spec Std
Ultramark® 1621
CAS No.: 105809-15-2 Formula Weight: 2120.00 Refractive Index: 1.3530 MDL No.: MFCD00242454
Formula: C₆H₁₈N₃P₃
Peso molecolare: 231.189 g/mol
Densità: 1.8
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00242454
CAS Number: 105809-15-2