Stampa…
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3,5-Tris(3,3,3-trifluoropropyl)-1,3,5-trimethylcyclotrisiloxane, 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane
L16680.06 L16680.14 L16680.22
L16680.06EA 56 EUR
L16680.06 L16680.14 L16680.22
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane 97%
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Purity: 97% CAS No.: 2374-14-3 Molecular Formula: C12H21F9O3Si3 Formula Weight: 468.54 Melting Point: 34-36° Boiling Point: 135°/22mm Beilstein Reference: 1809096 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00054667
Formula: C₁₂H₂₁F₉O₃Si₃
Peso molecolare: 468,54 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C (22 mmHg)
Punto di fusione: 34…36 °C
Densità: 1,240
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054667
CAS Number: 2374-14-3
EINECS: 219-154-7
ADR: 6.1,III