2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate 94% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 94%
CAS No.: 17407-09-9
Molecular Formula: C9H18O3Si
Formula Weight: 202.33
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 65°/0.9mm
MDL No.: MFCD00053869
Formula:
C₉H₁₈O₃Si Punto di ebollizione: 65 °C (0,9 mmHg) Densità: 0,995 Flash Pt: 42 °C (107 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053869 CAS Number: 17407-09-9 EINECS: 241-432-1 |