Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 27639-98-1
Molecular Formula: C12F24O4
Formula Weight: 664.09
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3000
Boiling Point: 158-161°
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00084743
Formula:
C₁₂F₂₄O₄ Punto di ebollizione: 158…161 °C Densità: 1,80 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084743 CAS Number: 27639-98-1 ADR: 8,II |