Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 34761-47-2
Molecular Formula: C15F30O5
Formula Weight: 830.12
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3000
Boiling Point: 200-203°
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00054660
Formula:
C₁₅F₃₀O₅ Punto di ebollizione: 200…203 °C Densità: 1,80 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054660 CAS Number: 34761-47-2 ADR: 8,II |