Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2062-98-8
Molecular Formula: C6F12O2
Formula Weight: 332.06
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3000
Boiling Point: 54-56°
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00054657
Formula:
C₆F₁₂O₂ Punto di ebollizione: 54…56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054657 CAS Number: 2062-98-8 EINECS: 218-173-8 ADR: 8,II |