Stampa…
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L16469.03 L16469.06
L16469.03EA 28.4 EUR
L16469.03 L16469.06
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Diethyl tetrafluorosuccinate
Purity: 97% CAS No.: 377-71-9 Molecular Formula: C8H10F4O4 Formula Weight: 246.16 Refractive Index: 1.3680 Boiling Point: 78°/5mm Beilstein Reference: 1798175 MDL No.: MFCD00015155
Formula: C₈H₁₀F₄O₄
Punto di ebollizione: 78 °C (5 mmHg)
Densità: 1,273
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015155
CAS Number: 377-71-9
EINECS: 206-821-2