Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
L16362.03
L16362.06
L16362.03EA
67.1
EUR
L16362.03
L16362.06
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 20328-15-8
Molecular Formula: C7H9NO3
Formula Weight: 155.15
Refractive Index: 1.4595
Boiling Point: 64°/0.6mm
Beilstein Reference: 1072756
MDL No.: MFCD01075736
Formula:
C₇H₉NO₃ Peso molecolare: 155,15 g/mol Punto di ebollizione: 64 °C (0,6 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01075736 CAS Number: 20328-15-8 |