Stampa…
Trimorpholinophosphine oxide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Phosphoric Trimorpholide
L16315.06 L16315.14
L16315.06EA 36.5 EUR
L16315.06 L16315.14
Trimorpholinophosphine oxide 99%
Trimorpholinophosphine oxide
Purity: 99% CAS No.: 4441-12-7 Molecular Formula: C12H24N3O4P Formula Weight: 305.32 Melting Point: 188-192° Beilstein Reference: 280155 MDL No.: MFCD00047406
Formula: C₁₂H₂₄N₃O₄P
Peso molecolare: 305.31 g/mol
Punto di fusione: 188…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047406
CAS Number: 4441-12-7
EINECS: 224-662-7