N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 4819-69-6
Molecular Formula: C12H8ClNO2
Formula Weight: 233.66
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: 115-120°
Beilstein Reference: 179626
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01318120
Formula:
C₁₂H₈ClNO₂ Punto di fusione: 115…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318120 CAS Number: 4819-69-6 ADR: 8,III |