4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 6321-11-5
Molecular Formula: C10H15NO.HCl
Formula Weight: 201.70
Odour: Odourless
Melting Point: 258-262°
Beilstein Reference: 3700651
MDL No.: MFCD00035504
Formula:
C₁₀H₁₆ClNO Punto di fusione: 258…262 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00035504 CAS Number: 6321-11-5 |