Amberlite® XAD-1180 ion exchange resin
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 97396-56-0
MDL No.: MFCD00145830
Temperatura di stoccaggio:
Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145830 CAS Number: 97396-56-0 Merck Index: 14,382 |