Stampa…
2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-Methoxy-5-methylphenylisocyanate
L16001.03 L16001.06
L16001.03EA 21 EUR
L16001.03 L16001.06
2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene 97%
2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 59741-04-7 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 3604599 UN No.: UN2206 MDL No.: MFCD00013869
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,18 g/mol
Punto di ebollizione: 240 °C
Densità: 1,112
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013869
CAS Number: 59741-04-7
ADR: 6.1,III