trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 7517-76-2
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Odour: Irritating
Melting Point: 59-62°
Boiling Point: 145-146°/32mm
Beilstein Reference: 2804862
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00074787
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Punto di ebollizione: 145…146 °C (32 mmHg) Punto di fusione: 59…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074787 CAS Number: 7517-76-2 ADR: 6.1,II |