[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 27126-76-7
Molecular Formula: C13H13IO4S
Formula Weight: 392.22
Melting Point: 131-136°
Beilstein Reference: 2150074
MDL No.: MFCD00011547
Formula:
C₁₃H₁₃IO₄S Punto di fusione: 131…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011547 CAS Number: 27126-76-7 |