Stampa…
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-nitro-2(1H)-pyridinone
L15686.14 L15686.06
L15686.14EA 385 EUR
L15686.14 L15686.06
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone
Purity: 98% CAS No.: 165547-79-5 Molecular Formula: C5H3ClN2O3 Formula Weight: 174.54 Melting Point: 222-224° Beilstein Reference: 149557 MDL No.: MFCD03093067
Formula: C₅H₃ClN₂O₃
Peso molecolare: 174,54 g/mol
Punto di fusione: 222…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093067
CAS Number: 165547-79-5