Stampa…
Sodium vinylsulphonate ∼25% in soluzione acquosa, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L15356.AE L15356.AP
L15356.AEEA 33.2 EUR
L15356.AE L15356.AP
Sodium vinylsulphonate ∼25% in soluzione acquosa, grado tecnico
Sodium vinylsulphonate
CAS No.: 3039-83-6 Molecular Formula: CH2=CHSO3Na Formula Weight: 130.10 Refractive Index: 1.3770 MDL No.: MFCD00007520
Formula: C₂H₄O₃S
Densità: 1,180
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007520
CAS Number: 3039-83-6
EINECS: 221-242-5